Principaux documents
S444324
DICYCLOHEXYLDITHIOPHOSPHINIC ACID, AMMONIUM SALT HYDRATE
AldrichCPR
S444324-25MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S444324-25MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C12H26NPS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.45
Numéro MDL:
34.40 CHF