Principaux documents
S44254
2,2'-DISULFANEDIYLDIBENZOIC ACID
AldrichCPR
S44254-100MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Changer de vue
S44254-100MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C14H10O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.361
Numéro MDL:
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025