Principaux documents
S437182
2,5-DIMETHYLTEREPHTHALIC ACID
AldrichCPR
S437182-50MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S437182-50MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C10H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.189
Numéro MDL:
191.00 CHF