Principaux documents
S430366
HYDROQUINONESULFONIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
S430366-100MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S430366-100MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C6H5NaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.158
Numéro MDL:
191.00 CHF