Principaux documents
S429848
2,5-DIMETHOXY-BETA-METHYL-BETA-NITROSTYRENE
AldrichCPR
S429848-1G
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S429848-1G
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C11H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.231
Numéro MDL:
132.00 CHF