Principaux documents
S429139
BUTYRALDOXIME
AldrichCPR
S429139-1G
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S429139-1G
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C4H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.122
Numéro MDL:
132.00 CHF