Principaux documents
S422622
DIETHYLMETHYL(2-(1-PHENYL-2-PROPIONYLOXY)ETHYLTHIO)ETHYL)AMMONIUM METHYL SULFATE
AldrichCPR
S422622-1G
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Changer de vue
S422622-1G
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C19H33NO6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.606
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025