Principaux documents
S413445
2-AMINO-5-CHLOROBENZOPHENONE OXIME (MIXTURE OF SYN AND ANTI ISOMERS)
AldrichCPR
S413445-1G
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S413445-1G
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C13H11ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.698
Numéro MDL:
191.00 CHF