Principaux documents
S402834
4-CARBAMOYL-1-OCTADECYLPYRIDINIUM BROMIDE
AldrichCPR
S402834-50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le03 avril 2025
Changer de vue
S402834-50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C24H43BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.527
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le03 avril 2025