Principaux documents
S396362
N-METHYL-4-NITROSOANILINE
AldrichCPR
S396362-1G
191.00 CHF
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Changer de vue
S396362-1G
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C7H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.155
Numéro MDL:
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025