Principaux documents
S388033
5-BENZYLIDENE-2-THIOBARBITURIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H8N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.263
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.