Principaux documents
S38564
1,2,3,4,5-PENTAMETHYL-6-TRICHLOROMETHYL-BENZENE
AldrichCPR
S38564-100MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le27 avril 2025
Changer de vue
S38564-100MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C12H15Cl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.612
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le27 avril 2025