Principaux documents
S367249
TRANS-1-CARBETHOXY-2-PHENYLCYCLOPROPANE
AldrichCPR
S367249-250MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Changer de vue
S367249-250MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C12H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.244
Numéro MDL:
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025