Principaux documents
S365653
ISOPROPYLNAPHTHALENE (MIXTURE OF ISOMERS)
AldrichCPR
S365653-250MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S365653-250MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C13H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.257
Numéro MDL:
191.00 CHF