Principaux documents
S361615
S-ETHYL-L-CYSTEINE
AldrichCPR
S361615-250MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S361615-250MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C5H11NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.213
Numéro MDL:
191.00 CHF