Principaux documents
S357979
1,4-ANDROSTADIENE-3,11,17-TRIONE
AldrichCPR
S357979-25MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S357979-25MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C19H22O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.385
Numéro MDL:
191.00 CHF