Principaux documents
S357669
5-AMINO-N-ETHYL-O-TOLUENESULFONANILIDE
AldrichCPR
S357669-1G
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S357669-1G
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C15H18N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.387
Numéro MDL:
34.40 CHF