Principaux documents
S357464
1-AMINOANTHRAQUINONE-2-SULFONIC ACID
AldrichCPR
S357464-50MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S357464-50MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C14H9NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.296
Numéro MDL:
191.00 CHF