Principaux documents
S353779
2-(1-NAPHTHYL)-5-PHENYLOXAZOLE
AldrichCPR
S353779-250MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le09 mai 2025
Changer de vue
S353779-250MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C19H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.322
Numéro MDL:
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le09 mai 2025