Principaux documents
S351008
3-HYDROXY-2'-METHYL-2-NAPHTHANILIDE
AldrichCPR
S351008-1G
132.00 CHF
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le13 avril 2025
Changer de vue
S351008-1G
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C18H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.326
Numéro MDL:
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le13 avril 2025