Principaux documents
S347027
N1-(1,1-DIMETHYL-2-HYDROXYETHYL)-2-METHYL-1,2-PROPANEDIAMINE
AldrichCPR
S347027-250MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le20 avril 2025
Changer de vue
S347027-250MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C8H20N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.261
Numéro MDL:
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le20 avril 2025