Principaux documents
S34550
3,3-BIS-CHLOROMETHYL-CYCLOPROPANE-1,1,2,2-TETRACARBONITRILE
AldrichCPR
S34550-100MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le05 avril 2025
Changer de vue
S34550-100MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C9H4Cl2N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.065
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le05 avril 2025