Principaux documents
S342963
4'-TERT-BUTYL-2',6'-DIMETHYL-3',5'-DINITROACETOPHENONE
AldrichCPR
S342963-1G
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S342963-1G
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C14H18N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.31
Numéro MDL:
191.00 CHF