Principaux documents
S341274
3-AMINO-2,4,6-TRIBROMOBENZOIC ACID
AldrichCPR
S341274-250MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S341274-250MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C7H4Br3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.827
Numéro MDL:
191.00 CHF