Principaux documents
S341126
1-AMINO-2-ETHOXYNAPHTHALENE-6-SULFONIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
S341126-250MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S341126-250MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C12H12NNaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.288
Numéro MDL:
132.00 CHF