Principaux documents
S340472
1-(ACETYLMERCAPTO)-2,2-DICHLOROETHANE
AldrichCPR
S340472-250MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S340472-250MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C4H6Cl2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.062
Numéro MDL:
191.00 CHF