Principaux documents
S339784
ISOPROPYL-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
S339784-25MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S339784-25MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C21H22BrP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.287
Numéro MDL:
191.00 CHF