Principaux documents
S33864
2,4-DIACETYL-5-HYDROXY-5-METHYL-3-PHENYL-CYCLOHEXANONE
AldrichCPR
S33864-100MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le14 mai 2025
Changer de vue
S33864-100MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C17H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.347
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le14 mai 2025