Principaux documents
S334677
2-TERT-BUTOXYCARBONYLAMINO-PENTANEDIOIC ACID 1-TERT-BUTYL ESTER
AldrichCPR
S334677-10MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S334677-10MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C14H25NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.358
Numéro MDL:
34.40 CHF