Principaux documents
S314552
2,4-DINITRO-1-(4-NITROPHENOXY)BENZENE
AldrichCPR
25MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Changer de vue
25MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C12H7N3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.205
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025