Principaux documents
S31233
3-ALLYL-2-HYDROXYBENZALDEHYDE {2-[(Z)-(3-ALLYL-2-HYDROXYBENZYLIDENE)(METHYL)-LAMBDA(5)-AZANYL]ETHYL}(METHYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
S31233-100MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Changer de vue
S31233-100MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C24H31N3O2
Poids moléculaire :
393.534
Numéro MDL:
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025