Principaux documents
S310824
1,3-DIBROMO-5-METHOXY-2-METHYL-BENZENE
AldrichCPR
S310824-10MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S310824-10MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C8H8Br2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.96
Numéro MDL:
34.40 CHF