Principaux documents
S309230
(2-NITRO-BENZYL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
S309230-10MG
174.00 CHF
174.00 CHF
Date d'expédition estimée le13 mai 2025
Changer de vue
S309230-10MG
174.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C25H21BrNO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.329
Numéro MDL:
174.00 CHF
Date d'expédition estimée le13 mai 2025