Principaux documents
S305766
2-CARBOXYMETHYL-4,6-DIMETHOXY-BENZOIC ACID
AldrichCPR
S305766-25MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S305766-25MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C11H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.215
Numéro MDL:
34.40 CHF