Principaux documents
S305316
2-ALLYL-CYCLOHEXANE-1,3-DIONE
AldrichCPR
S305316-25MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S305316-25MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C9H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.195
Numéro MDL:
132.00 CHF