Principaux documents
S297569
7-(4-HO-1-ME-2-OXO-QUINOLIN-3-YL)-5-ME-2H-12-OXA-5-AZA-BENZO[A]ANTHRACEN-6-ONE
AldrichCPR
5MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
5MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C27H20N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
436.471
Numéro MDL:
34.40 CHF