Principaux documents
S292966
TOLUENE-4-SULFONIC ACID, 2-(2-(1-OXY-PYRIDIN-2-YL)-ETHYL)-ISOTHIOUREA
AldrichCPR
25MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le14 mai 2025
Changer de vue
25MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C15H19N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.464
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le14 mai 2025