Principaux documents
S287202
4-ANTHRACEN-2-YL-4-OXO-BUTYRIC ACID
AldrichCPR
S287202-25MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S287202-25MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C18H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.31
Numéro MDL:
132.00 CHF