Principaux documents
S281727
1-IODO-2-METHYL-ANTHRAQUINONE
AldrichCPR
50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C15H9IO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.142
Numéro MDL:
34.40 CHF