Principaux documents
S279153
1-CYCLOHEXYL-3-(3,4-DICHLORO-PHENYL)-UREA
AldrichCPR
25MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
25MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C13H16Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.191
Numéro MDL:
34.40 CHF