Principaux documents
S278165
2,9-DIMETHYL-4,9-DIHYDRO-3H-BETA-CARBOLIN-2-IUM, IODIDE
AldrichCPR
S278165-10MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
Changer de vue
S278165-10MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C13H15IN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.182
Numéro MDL:
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le20 mai 2025