Principaux documents
S274712
3-METHYL-1,5-DIPHENYL-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOLE
AldrichCPR
S274712-10MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S274712-10MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.319
Numéro MDL:
34.40 CHF