Principaux documents
S235598
2-(4-METHYLSULFANYL-PHENYL)-1-MORPHOLIN-4-YL-ETHANETHIONE
AldrichCPR
25MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Changer de vue
25MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C13H17NOS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.415
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le24 avril 2025