Principaux documents
S216828
2-METHYL-PYRIMIDINE-4,6-DIOL
AldrichCPR
25MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
25MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C5H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.116
Numéro MDL:
34.40 CHF