Principaux documents
S196134
2-BROMO-3-METHYL-4-NITRO-PHENOL
AldrichCPR
25MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le11 avril 2025
Changer de vue
25MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C7H6BrNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.035
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le11 avril 2025