Principaux documents
S18326
RCL S18326
AldrichCPR
50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le07 mai 2025
Changer de vue
50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C11H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.218
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le07 mai 2025