Principaux documents
S168297
2-CARBOXYMETHYL-5-METHOXY-BENZOIC ACID
AldrichCPR
5MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
5MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C10H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.188
Numéro MDL:
34.40 CHF