Principaux documents
S14185
4-HYDROXY-2-(4-METHOXYPHENYL)-1-BENZOPYRYLIUM PERCHLORATE
AldrichCPR
S14185-10MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le27 avril 2025
Changer de vue
S14185-10MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C16H13ClO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.731
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le27 avril 2025