Principaux documents
S141682
4-{4-[1-[4-(3,4-DICYANOPHENOXY)PHENYL]-2,2,2-TRIFLUORO-1-(TRIFLUOROMETHYL)ETHYL]PHENOXY}PHTHALONITRILE
AldrichCPR
50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C31H14F6N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
588.473
Numéro MDL:
34.40 CHF