Principaux documents
S137065
6,6'-METHYLENEBIS(3,4-DIMETHOXYBENZOIC ACID)
AldrichCPR
S137065-50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S137065-50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C19H20O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.366
Numéro MDL:
34.40 CHF